5.09911
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21
동의어(들):
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
orange-yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL
5% acetic acid: 25 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]21c(nc3c([c]2=O)cc4c(c3)cccc4)c(ccc1)C(=O)NCCN(C)C
InChI key
BXYDVWIAGDJBEC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
rDNA
포장
경고
재구성
기타 정보
Peltonen, K., et al. 2010. PLoS One5, e12996.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable