5.09265
CX-5461
≥97% (HPLC), powder, RNA polymerase inhibitor, Calbiochem®
동의어(들):
RNA Polymerase I Inhibitor II, CX-5461, Pol I Inhibitor II, CX5461, 2-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-((5-methylpyrazin-2-yl)methyl)-5-oxo-5H-benzo[4,5]thiazolo[3,2-a][1,8]naphthyridine-6-carboxamide
About This Item
추천 제품
제품명
RNA Polymerase I Inhibitor II, CX-5461,
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
light beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL
dilute acetic acid: 10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C27H27N7O2S/c1-17-14-29-18(15-28-17)16-30-26(36)23-24(35)19-8-9-22(33-11-5-10-32(2)12-13-33)31-25(19)34-20-6-3-4-7-21(20)37-27(23)34/h3-4,6-9,14-15H,5,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,36)
InChI key
XGPBJCHFROADCK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Pol I multi-protein complex
포장
경고
기타 정보
Bywater, M.J., et al. 2012. Cancer Cell22, 51.
Drygin, D., et al. 2011. Cancer Res71, 1418.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable