506172
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796
The p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, also referenced under CAS 285983-48-4, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
동의어(들):
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, Doramapimod, BIRB796, 1-(5- tert-Butyl-2- p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII, Doramapimod, BIRB796, 1-(5-tert-Butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII
분석
≥97% (HPLC)
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(N2C(NC(NC3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C5=C3C=CC=C5)=O)=CC(C(C)(C)C)=N2)C=C1
InChI
1S/C31H37N5O3/c1-22-9-11-23(12-10-22)36-29(21-28(34-36)31(2,3)4)33-30(37)32-26-13-14-27(25-8-6-5-7-24(25)26)39-20-17-35-15-18-38-19-16-35/h5-14,21H,15-20H2,1-4H3,(H2,32,33,37)
InChI key
MVCOAUNKQVWQHZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
포장
경고
재구성
기타 정보
Regan, J., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4676.
Pargellis, C., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 268.
Regan, J., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 2994.
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable