분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
H2O: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+]1([C@@H]2Cc3cc(c(cc3)O)Oc4cc5c(cc4OC)CC[N+H]([C@H]5Cc6ccc(cc6)Oc7c2c(cc(c7O)OC)CC1)C)(C)C
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H/t28-,29+;;/m0../s1
InChI key
GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
nAch
경고
제조 메모
재구성
기타 정보
Wenningmann, I., et al. 2001. Mol. Pharmacol.60, 790.
Pederson, X., 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.87, 2785.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable