5.05021
BMX-IN-1
동의어(들):
BMX-IN-1, N-(2-Methyl-5-(9-(4-(methylsulfonamido)phenyl)-2-oxobenzo[h][1,6]naphthyridin-1(2H)-yl)phenyl)acrylamide, BMX/BTK Inhibitor, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor IV, BLK Inhibitor I, BMX Inhibitor I, JAK3 Inhibitor XIII, PI 3-K Inhibitor XX, PIP5K2C Inhibi
About This Item
추천 제품
분석
≥95% (HPLC)
Quality Level
형태
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
off-white
solubility
DMSO: 12.5 mg/mL
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C29H24N4O4S/c1-4-27(34)31-26-16-23(12-5-18(26)2)33-28(35)14-9-21-17-30-25-13-8-20(15-24(25)29(21)33)19-6-10-22(11-7-19)32-38(3,36)37/h4-17,32H,1H2,2-3H3,(H,31,34)
InChI key
SFMJNHNUOVADRW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
BMX
BTK
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable