4.80672
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
동의어(들):
Acetonitrile solution, ACN, ACN + TFA, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
추천 제품
제품명
Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid, LiChrosolv®
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Level
설명
isocratic
제품 라인
LiChrosolv®
양식
liquid
농도
0.045-0.055 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
기술
HPLC: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
전이 온도
flash point 2 °C (Information refers to the main component.)
density
0.782 g/mL at 25 °C
형식
mixture
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
분석 메모
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Flash Point (°C)
2 °C - Information refers to the main ingredient.