475838
Mifepristone
≥99% (titration), solid, progesterone and glucocorticoid receptor antagonist, Calbiochem®
동의어(들):
Mifepristone, (11β,17β)-11-(4-(Dimethylamino)phenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-one, RU-486
About This Item
추천 제품
제품명
Mifepristone, A cell-permeable synthetic steroid that acts as a potent antagonist of progesterone and glucocorticoid receptors.
Quality Level
설명
Merck USA index - 14, 6186
분석
≥99% (titration)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
불순물
≤0.1% Steroid substances
색상
yellow
solubility
ethanol: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C42)CC[C@@]3(O)C#CC)C
InChI
1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
InChI key
VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
Progesterone and glucocorticoid receptors
포장
경고
재구성
기타 정보
Sidell, N., et al. 2002. Ann. N. Y. Acad. Sci.955, 159.
Gao, F., et al. 2001. Acta Pharmacol. Sin.22, 524.
Hyder, S.M., et al. 2001. Int. J. Cancer92, 469.
Lam, F.C., et al. 2001. J. Neurochem. 76, 1121.
Sridhar, S., et al. 2001. Cancer Res.61, 7179.
Behl, C., et al. 1997. Eur. J. Neurosci.9, 912.
Greb, R.R., et al. 1997. Hum. Reprod.12, 1280.
Gruol, D.J., et al. 1994. Cancer Res.54, 3088.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable