324900
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate
α,β-Adrenergic receptor agonist.
동의어(들):
L-(–)-Epinephrine-(+)-bitartrate, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol, Adrenaline Bitartrate
설명
Merck USA index - 14, 3619
분석
≥95% (TLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
색상
white
solubility
ethanol: soluble
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(C[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
α,β-Adrenergic receptor agonist
경고
재구성
기타 정보
Mohan, C., et al. 1991. Arch. Biochem. Biophys.287, 18.
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable