주요 문서
2EC
Sigma-Aldrich
Enzyme Conjugate (100X)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.84
Quality Level
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable