주요 문서
1.93801
Supelco
Zinc oxide
EMPLURA®
동의어(들):
Zinc oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
OZn
CAS Number:
Molecular Weight:
81.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
제품 라인
EMPLURA®
Quality Level
분석
98.5%
양식
solid
제조업체/상표
EMPLURA®
mp
>1,000  °C ((> 1,832 °F) at ca. 1,013.25 hPa)
저장 온도
room temp
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable