문서
1.93601
Supelco
Potassium iodide
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KI
CAS Number:
Molecular Weight:
166.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
laboratory grade
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
제품 라인
EMPLURA®
형태
solid
pH
ca.6.9 (at 20 °C, at 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: soluble ca.1,430 g/L at at 25 °C
density
3.13 g/cm3 at at 20 °C (68 °F)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93601.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93601.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93601.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable