추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
제품 라인
EMPLURA®
형태
pellets
mp
361 °C (lit.)
저장 온도
20-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93503.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93503.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93503.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable