주요 문서
1.93399
Supelco
Mercury
for analysis EMPARTA®
동의어(들):
Mercury
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
저장 온도
room temp
InChI
1S/Hg
InChI key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable