주요 문서
1.07375
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
동의어(들):
Lead(II) acetate trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
379.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
206-104-4
NACRES:
NA.21
분석:
99.5-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
양식:
solid
solubility:
443 g/L
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
99.5-102.0% (complexometric)
양식
solid
효능
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C
solubility
443 g/L
density
3.3 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1200 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
분석 메모
Assay (complexometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
CorrosionHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2