재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
제품 라인
Upstate®
특이 활성도
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
분자량
Mw 36 kDa
정제법
(Ni2+/NTA-agarose)
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
수납 번호(accession number)
(FUNCTION: SwissProt: Q9H4B4 # Serine/threonine protein kinase involved in regulating M phase functions during the cell cycle. May also be part of the signaling network controlling cellular adhesion. In vitro, is able to phosphorylate CDC25C and casein. )
NM_004073.2
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... PLK3(1263)
일반 설명
애플리케이션
Inflammation & Immunology
생화학적/생리학적 작용
포장
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable