재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
제품 라인
Upstate®
특이 활성도
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
분자량
Mw 59 kDa
정제법
(Ni2+/NTA-agarose)
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
수납 번호(accession number)
(FUNCTION: SwissProt: O15530 # Phosphorylates and activates not only PKB/AKT, but also PKA, PKC-zeta, RPS6KA1 and RPS6KB1. May play a general role in signaling processes and in development (By similarity). Isoform 3 is catalytically inactive. )
NM_002613.3
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... PDPK1(5170)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable