분석
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D −10±1°, neat
refractive index
n20/D 1.499
bp
262-264 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
221.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis