119137
CGS 21680 hydrochloride
≥96% (HPLC), solid, adenosine A2A receptor agonist, Calbiochem®
동의어(들):
Adenosine A2A Receptor Agonist I, CGS 21680, Hydrochloride, CGS-21680, CGS21680, 3-(4-(2-((6-amino-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-2-yl)amino)ethyl)phenyl)propanoic acid
About This Item
추천 제품
제품명
Adenosine A2A Receptor Agonist I, CGS 21680, Hydrochloride,
분석
≥96% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
white
solubility
DMSO: 100 mM
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)NCCc4ccc(cc4)CCC(=O)O)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C23H29N7O6/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29)/t16-,17+,18-,22?/m0/s1
InChI key
PAOANWZGLPPROA-OFRRTHGGSA-N
일반 설명
포장
경고
물리적 형태
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable