주요 문서
SML1722
Sigma-Aldrich
LUF5834
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-Amino-4-(4-hydroxyphenyl)-6-(1H-imidazol-2-ylmethylsulfanyl)pyridine-3,5-dicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H12N6OS
CAS Number:
Molecular Weight:
348.38
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C#N)C(SCC3N=CC=N3)=N1
InChI
1S/C17H12N6OS/c18-7-12-15(10-1-3-11(24)4-2-10)13(8-19)17(23-16(12)20)25-9-14-21-5-6-22-14/h1-6,24H,9H2,(H2,20,23)(H,21,22)
InChI key
OFHKDLYFKPBXER-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
LUF5834 is a potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist with an EC50 value of 12 nM and 45-fold selectivity over the adenosine A3 receptor.
Potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)