A4036
Adenosine
suitable for cell culture, BioReagent
동의어(들):
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
제품 라인
BioReagent
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
234-236 °C (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
유전자 정보
human ... ADA(100) , ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636) , Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- to evaluate the outgrowth of the interspecies somatic cell nucleus transfer (iSCNT)-derived blastocysts
- to maintain the CGR8 ES (germ-line competent cell line) cells
- for plasmid transfection and cloning of embryonic stem cells
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)