Key Documents
1.12979
Supelco
Total dietary fiber Kit
sufficient for 100 determinations
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116118
NACRES:
NA.21
사용
sufficient for 100 determinations
Quality Level
기술
photometry: suitable
저장 온도
2-8°C
일반 설명
reagent kit for 100 determinations
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable