주요 문서
1.12403
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
98+
동의어(들):
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BiCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
315.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
232-123-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
효능
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
447 °C/1013 hPa
mp
230-232 °C
density
4.75 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable