주요 문서
1.12352
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) chloride
99+
동의어(들):
Tantalum(V) chloride, Tantalum pentachloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl5Ta
CAS Number:
Molecular Weight:
358.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-755-6
Quality Level
효능
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
216-217 °C
density
3.68 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
2400 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
관련 카테고리
분석 메모
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (gravimetrically): ≥ 99.8 %
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3