주요 문서
1.12285
Sigma-Aldrich
Niobium(V) chloride
98+
동의어(들):
Niobium(V) chloride, Niobium pentachloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl5Nb
CAS Number:
Molecular Weight:
270.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
233-059-8
NACRES:
NA.22
양식:
solid
Quality Level
양식
solid
효능
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205 °C
density
2.75 g/cm3
벌크 밀도
1450 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Nb](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
분석 메모
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 98.0 %
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1