주요 문서
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
동의어(들):
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BaO3Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
233.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
234-975-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
mp
1625 °C
density
6.08 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1400 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
InChI key
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (elemental analysis): conforms
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable