Key Documents
1.09951
Supelco
Acetic acid
for 500 ml, c(CH₃COOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
동의어(들):
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품 라인
Titrisol®
형태
liquid
expl. lim.
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
반응 적합성
reaction type: Acid-base reactions
농도
1 M
기술
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
102 °C
mp
-25 °C
전이 온도
flash point >100 °C (External MSDS)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
> 100 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1