주요 문서
1.05743
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
동의어(들):
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41123003
EC 인덱스 번호:
215-283-8
NACRES:
NB.21
Quality Level
양식
rod
표면적
800 m2/g
손실
≤5% loss on ignition, 950°C
입자 크기
~1.6 mm
공극 크기
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
벌크 밀도
700‑750 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 15 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable