주요 문서
1.09925
Supelco
Potassium bromate solution
c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
product name
Potassium bromate solution, for 1000 ml, c(KBrO₃) = 1/₆₀ mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
형태
liquid
pH
5.6 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circleHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Ox. Liq. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1