주요 문서
1.08030
Supelco
Selenium reagent mixture
GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
동의어(들):
Wieninger′s reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352402
NACRES:
NA.21
Quality Level
특정 분석물질
nitrogen
기술
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
벌크 밀도
600 kg/m3
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Copper sulfate content (complexometric): ≥ 1.45 %
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable