주요 문서
1.07836
Supelco
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
O3Sb2
CAS Number:
Molecular Weight:
291.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-175-0
NACRES:
NA.21
solubility:
2.70 mg/L
vapor pressure
13.3 hPa ( 660 °C)
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (bromometric)
양식
solid
효능
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
solubility
2.70 mg/L
density
5.4 g/cm3
벌크 밀도
800‑1300 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
양이온 미량물
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI key
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Substances soluble in water: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsenic): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.025 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable