주요 문서
1.07049
Supelco
Ethyl methyl ketone
for analysis EMPARTA® ACS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12191502
Grade:
ACS reagent
Grade
ACS reagent
Quality Level
저장 온도
room temp
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
30.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-1 °C - closed cup