Key Documents
1.05669
Supelco
Lithium bromide
extra pure
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiBr
CAS Number:
Molecular Weight:
86.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.21
Quality Level
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
>1265 °C/1013 hPa
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable