주요 문서
1.04326
Millipore
Tryptic Soy Broth - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
동의어(들):
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal acc. EP, USP, JP, ISO and FDA-BAM, TSB, soy broth, CASO Broth, Casein-peptone Soymeal-peptone Broth, tryptone soya broth, CASO Broth, Casein Soya Broth, Soybean Casein digest Broth, TSB, Tryptone Soya Broth
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP
ISO
JP
USP
Quality Level
규정 준수
FDA BAM
양식
powder
제조업체/상표
NutriSelect® Prime
기술
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
적합성
nonselective for
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and dipotassium phosphate acts as a buffer.
애플리케이션
NutriSelect® prime Tryptic Soy Broth halal is used for the isolation and cultivation of a wide range of microorganisms from test samples.
법적 정보
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
문서
배양 배지에 있어 숨겨진 비 할랄 성분을 할랄 인증 생산 지역으로 가져갈 경우의 영향과 할랄 인증 배지가 이러한 위험을 피하는 방법을 알아보겠습니다. 할랄 인증 생산지역에서 인증이 취소될 위험 없이 미생물학적 품질 관리(QC) 테스트를 수행하세요.