주요 문서
1.04317
Millipore
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
동의어(들):
TSA, soy agar, CASO agar, Casein-peptone Soymeal-peptone Agar, TSA medium, soybean casein digest agar, tryptic soy (caso) agar, tryptic soy agar dehydrated, Tryptone Soy Agar, Casein Soya Agar, Soybean Casein digest Agar, CASO Agar, Soybean Casein digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP
ISO
JP
USP
Quality Level
규정 준수
FDA BAM
양식
powder
제조업체/상표
NutriSelect® Prime
기술
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
적합성
nonselective for
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and agar-agar is the solidifying agent.
애플리케이션
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples. It is suitable for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
법적 정보
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
문서
배양 배지에 있어 숨겨진 비 할랄 성분을 할랄 인증 생산 지역으로 가져갈 경우의 영향과 할랄 인증 배지가 이러한 위험을 피하는 방법을 알아보겠습니다. 할랄 인증 생산지역에서 인증이 취소될 위험 없이 미생물학적 품질 관리(QC) 테스트를 수행하세요.