주요 문서
1.02529
Supelco
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
for analysis EMSURE® ACS
동의어(들):
Cobalt(II) acetate tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3COO)2Co · 4 H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
249.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
200-755-8
Grade
ACS reagent
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
99.0-101.0% (complexometric)
형태
solid
불순물
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
348 g/L
density
1.70 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
850 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.02%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Co.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (complexometric): 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 6.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Photometric determination with Ammonium vanadate