주요 문서
1.02015
Supelco
Cadmium oxide
EMPLURA®
동의어(들):
Cadmium oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CdO
CAS Number:
Molecular Weight:
128.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-146-2
NACRES:
NA.21
solubility:
0.0021 g/L
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.0% (complexometric)
양식
solid
효능
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
표면적
2.0-4.0 m2/g , BET
입자 크기
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
mp
950 °C
solubility
0.0021 g/L
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
양이온 미량물
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cd]=O
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3