주요 문서
1.01644
Sigma-Aldrich
MagPrep® Silica MS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352402
NACRES:
NA.21
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
저장 온도
2-8°C
법적 정보
MAGPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable