주요 문서
1.01569
Supelco
Chemizorb® Hg
reagent refill pack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
NACRES:
NA.21
Quality Level
양식
powder
입자 크기
<63 μm
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001
분석 메모
Identity: passes test
법적 정보
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2