크기
6 1/2 in. × 3 3/4 in. × 2 1/4 in.
일반 설명
Mercurisorb™ has been proven superior to iodine, coal, powdered zinc, and sulfur blossom for absorbing mercury. Absorbs its own weight in less than five minutes for easy disposal. Kit includes: 100g bottle of Mercurisorb, brush and minishovel, 3 pairs of disposable gloves, container for absorption mixture, disposable pipettes, and a compact PS case.
법적 정보
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.