제품명
Nitric acid 60%, Ultrapur, for inorganic trace analysis
Grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
분석
60%
양식
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
density
1.37 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes