Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
설명
for determinations with dithizone
grade
puriss. p.a.
분석
≥65%
양식
liquid
무기 잔류물
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
양이온 미량물
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
Hg: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
O[N+]([O-])=O
적합성
passes test for suitability for det. with dithizone
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable