주요 문서
1.01192
Supelco
di-Ammonium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
동의어(들):
di-Ammonium oxalate monohydrate, Oxalic acid ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
124.10 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
214-202-3
NACRES:
NA.21
분석:
99.5-101.0% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
양식:
solid
solubility:
41.8 g/L (anhydrous substance)
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
제품 라인
EMSURE®
분석
99.5-101.0% (manganometric)
양식
solid
불순물
≤0.005% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.02% (as sulfate)
pH
6.5 (20 °C, 41.8 g/L in H2O)
mp
>123 °C (decomposition)
solubility
41.8 g/L (anhydrous substance)
density
1.5 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
480 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: AX1325; AX1325-2; AX1325-20; AX1325-1
분석 메모
Assay (manganometric): 99.5 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable