제품명
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.7% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
245 °C
효능
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
전이 온도
flash point 91 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
greener alternative product
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup