제품명
4-Bromo-calcium Ionophore A23187, Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
InChI key
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Cation ionophore
경고
재구성
기타 정보
Deber, C.M., et al. 1985. Anal. Biochem.146, 349.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable