추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
농도
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)C[C@H](C)[C@@H](CC)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C14H23NO.ClH/c1-5-14(11(2)10-15(3)4)12-7-6-8-13(16)9-12;/h6-9,11,14,16H,5,10H2,1-4H3;1H/t11-,14+;/m0./s1/i3D3;
InChI key
ZELFLGGRLLOERW-RSOVORQTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.