추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
양식
liquid
구성
Carbamazepine, 100 μg/mL
Levetiracetam, 100 μg/mL
Metformin hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenobarbital, 100 μg/mL
R(-)-Phenylephrine hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Phenytoin, 100 μg/mL
Sertraline hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Topiramate, 100 μg/mL
Zolpidem tartrate, 100 μg/mL
Zonisamide, 100 μg/mL
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
농도
100 μg/mL in methanol (each analyte)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.