추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
양식
liquid
구성
Aripiprazole, 100 μg/mL
Lacosamide, 100 μg/mL
Oxcarbazepine, 100 μg/mL
(+)-Propoxyphene, 50 μg/mL
Rufinamide, 100 μg/mL
Warfarin, 1000 μg/mL
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
농도
50-1000 μg/mL each component in acetonitrile
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
multi-component solution
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs (+)-propoxyphene; aripiprazole; lacosamide; oxcarbazepine; rufinamide; and warfarin. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.