추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1 mg/mL (Degassed Methanol)
형식
single component solution
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]([C@@H](CC[C@@]2(O)C)C(=C)C)c3c1cc(cc3O)CCCCC
InChI
1S/C21H30O3/c1-5-6-7-8-14-11-16(22)19-17(12-14)24-20-18(19)15(13(2)3)9-10-21(20,4)23/h11-12,15,18,20,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t15-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
RBEAVAMWZAJWOI-MTOHEIAKSA-N
일반 설명
Cannabielsoin, also known as CBE, is a non-psychoactive cannabinoid metabolite of CBD. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of Cannabielsoin levels by LC-MS/MS and GC/MS applications for urine drug testing, pharmaceutical research, clinical toxicology or forensic analysis.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.