주요 문서
880161P
Avanti
DSPE-PEG2k-tri mannose
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri mannose, ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C155H304N3O72P
Molecular Weight:
3393.02
UNSPSC 코드:
12352211
생물학적 소스
synthetic
분석
≥99%
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (880161P-10MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[NH4+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)COC(C)OCC(=O)NCCOCCOCCO[C@H]1OC(CO[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@@H](O)C(O[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880161P-10MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)