C-081
Clenbuterol-d9 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
동의어(들):
Clenbuterol-D9 hydrochloride solution
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])Cl)N.Cl
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
OPXKTCUYRHXSBK-KYRNGWDOSA-N
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.